SPE columns, PFAS, CHROMABOND
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730283 730283.250
MANA730283EA 274 EUR InStock
MANA730283 MANA730283.250
SPE columns, PFAS, CHROMABOND
Colonnes pour chromatographie
Special phase for SPE analysis. For enrichment of PFAS from water, textiles and sediments (contaminated soils). Polymeric combination phase with weak anion exchanger, highly porous, spherical particles.
  • PFAS analysis
  • Modern polymer phase
  • Excellent recovery rates due to the spherical structure of the particles
  • High-purity material with high reproducibility
Polypropylene (PP) columns with polyethylene (PE) filter elements.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité