VWR®, Bacs Euro solides
Fournisseur: VWR Collection
216-2390EA 7.9 EUR InStock
216-2390 216-2391 216-2392 216-2393 216-2394 216-2395 216-2396 216-2397 216-2398 216-2399 216-2400 216-2401 216-2402 216-2409 216-2410 216-2416
VWR®, Bacs Euro solides
Boîtes Boîtes de transport
Ces bacs Euro, empilables et en plastique, sont parfaits aussi bien pour les solutions de stockage simples que pour les systèmes hautement automatisés. Conçus en plastique solide, ces bacs sont idéaux pour transporter des marchandises et des aliments en toute sécurité. Ils sont très stables lorsqu'ils sont chargés grâce à leur cadre renforcé et à leur structure en angle.
  • Fabriqué en PPC (copolymère de polypropylène)
  • Convient à toutes industries et à toutes applications
  • Facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses
  • Poignées ergonomiques pour une manipulation manuelle optimale
  • Convient pour un stockage de -20 à +65 °C
  • 100% recyclable
Les bacs Euro solides sont disponibles dans les tailles universelles Euros : 300×200, 400×300, 600×400 ou 800×600 mm. Ils sont parfaits pour la palettisation. Ils sont également adaptés à la manutention manuelle et automatique sur convoyeur. La couleur standard est le gris.
Certifications: Garantie de sécurité alimentaire.
Informations de commande: Les chariots et les couvercles sont en option et peuvent être fournis pour toute la gamme.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité