Potassium cyanure ≥96.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26801.180EA 42.2 EUR InStock
26801.180 26801.260 26801.290
Potassium cyanure ≥96.0%, GPR RECTAPUR®
Potassium cyanure
Formule: KCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011397
Numéro CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
ONU: 1680
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White crystalline powder or crystals
Assay min. 96.0%
Sulfide (S) max. 0.003%
Sodium (Na) max. 0.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité