Prestained protein markers, Peacock™
Fournisseur: Biotium
21530-500UL 21530-50UL
21530-500ULEA 231 EUR InStock
21530-500UL 21530-50UL
Prestained protein markers, Peacock™
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
A visible three-colour protein marker for SDS-PAGE or western blotting, with 10 bands ranging from 10 to 180 kDa.
  • Three-colour visible protein ladder
  • 10 total protein bands, ranging from 10 kDa
  • Eight blue bands, plus a red band at 75 kDa and green band at 25 kDa
  • Ready-to-load: no heating required
  • Store at −20 °C
Peacock™ Prestained Protein Marker is a three-colour protein ladder that allows you to visually monitor protein separation during SDS-PAGE or protein transfer to membranes for western blotting. Biotium also offers Peacock™ Plus Prestained Protein Marker, a three-colour marker with 12 bands ranging from 8 to 245 kDa.
The Peacock™ Prestained Marker contains a total of 10 visible bands. This includes 8 blue bands ranging from 10 to 180 kDa, plus a red band at 75 kDa and green band at 25 kDa for easy band identification. Peacock™ Prestained Protein Marker is ready to load with no heating or other preparation needed. Recommended loading is 3 to 5 µl per well for mini gels.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Peacock™ Prestained protein marker 50 µl 21530-50UL
Peacock™ Prestained protein marker 500 µl 21530-500UL
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité