L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Standard incubator with guide rails for WHEATON® roller apparatus, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
W753685-C-E W753685-D-E
390-1586EA 21270 EUR InStock
390-1586 390-1587
Standard incubator with guide rails for WHEATON® roller apparatus, WHEATON®
Incubateurs Incubateurs standard
WHEATON® standard incubators are ideal for general growth and incubation requirements. Designed specifically for use with WHEATON® Roller Apparatus.
  • Guide tracks in base for ease of Roller Apparatus entry
  • User configurable shelving - up to 20 shelves
  • Designed for temperature uniformity
  • Recovery time after 30 seconds door opening at 37 °C is less than 5 minutes
  • Large viewing window in the door (with an option for dual windows)
  • USB port and analogue 4 to 20 mA jack included for data logging temperature level
WHEATON® Standard Incubators are are idealMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité