Eau de brome Reag. Ph. Eur. 1012402
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85716.180EA 96.9 EUR InStock
85716.180
Eau de brome Reag. Ph. Eur. 1012402
Eau de brome
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for Purified Water.
Formule: Br₂
MW: 159,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010896
Numéro CAS: 7726-95-6
ONU: 1744
ADR: 8 (6.1) ,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité