Chlorobenzène ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
6788-25EA 98.73 EUR InStock
6788-25
Chlorobenzène ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
MW: 112,56 g/mol
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
ONU: 1134
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥99,5%
Water (KF) ≤0,03%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,003%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité