Lithium hydroxyde, anhydre ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
88369.180EA 106 EUR InStock
88369.180 88369.290
Lithium hydroxyde, anhydre ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Lithium hydroxyde
Formule: LiOH
Numéro MDL: MFCD00011095
Numéro CAS: 1310-65-2
ONU: 2680
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99%
Heavy metals (as Pb) max. 20 ppm
Lithium carbonate max. 1.0%
Cl (Chloride) max. 0.04%
SO4 (Sulphate) max. 0.04%
Ca (Calcium) max. 0.02%
Fe (Iron) max. 20 ppm
K (Potassium) max. 0.02%
Na (Sodium) max. 0.05%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité