Acide sulfurique 100%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
85741.290EA 0 EUR InStock
85741.290 85741.243
Acide sulfurique 100%, GPR RECTAPUR®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 1830
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
H₂SO₄ content (%) 98,2 - 100 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité