Pyridine-D5 (>99,5% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87095.0007EA 120 EUR InStock
87095.0007
Pyridine-D5 (>99,5% D) pour spectroscopie RMN
Pyridine-D5
Formule: C₅D₅N
MW: 84,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044639
Numéro CAS: 7291-22-7
ONU: 1282
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity & Structure conforms
Isotopic enrichment min. 99,5% D
Water content max. 0,05%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité