L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Filter paper, folded, Assistent®
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41260027 41260032 41260024 41260015
HECH41260027EA 51.3 EUR InStock
HECH41260027 HECH41260032 HECH41260024 HECH41260015
Filter paper, folded, Assistent®
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Smooth and medium fast filter papers, suitable for the analysis of fats (due to low ether-soluble residue).
Certifications: According to DIN 53137.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité