L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
TCM defined serum-free growth medium
Fournisseur: PROTIDE PHARMACEUTICALS
1001 1002 1005
PRPH1001EA 0 EUR InStock
PRPH1001 PRPH1002 PRPH1005
TCM defined serum-free growth medium
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
General serum replacement for many cell types from a variety of species. TCM™ is a defined, multi-purpose serum replacement useful in studying the effects of growth factors and the production of proteins. TCM™ contains highly purified, heat-treated bovine serum albumin, heat-treated bovine transferrin and recombinant insulin.
  • Defined, serum-free
  • No hormones, antibiotics, growth factors, phenol red, Ig
  • 50X concentrate
  • Can be utilised with a wide variety of basal media
Certifications: cGMP manufactured.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité