Cryopreservation solutions, DMSO-free, pZerve™
Fournisseur: PROTIDE PHARMACEUTICALS
5720 5700
733-2894EA 0 EUR InStock
733-2894 733-2893
Cryopreservation solutions, DMSO-free, pZerve™
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
A unique cryopreservation solution that does not contain DMSO, foetal bovine serum, or animal protein. pZerve™ is ready to use and does not require any dilution or further processing.
  • Does not contain DMSO
  • No foetal bovine serum or other animal proteins
  • Sterile/ready to use
Certifications: cGMP manufactured.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité