Vitrectomy scissors
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
15036-14 15037-14
FSCI15036-14EA 677.5 EUR InStock
FSCI15036-14 FSCI15037-14
Vitrectomy scissors
Ciseaux
For the finest microdissection, these stainless steel spring scissors have the smallest blades.
  • Autoclavable
The black handles are made of ribbed plastic to ensure a solid grip.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité