L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Vannas spring scissors, 3 mm cutting edge
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
15000-10 15000-00
FSCI15000-10EA 245 EUR InStock
FSCI15000-10 FSCI15000-00
Vannas spring scissors, 3 mm cutting edge
Ciseaux
These stainless steel scissors have been designed to maximise visibility under the microscope by eliminating unnecessary bulk in the blades, and they have a long taper which is ideal for cutting vessel walls.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité