L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Vannas spring scissors, 2 mm cutting edge
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
15000-04 15000-03
FSCI15000-04EA 303.5 EUR InStock
FSCI15000-04 FSCI15000-03
Vannas spring scissors, 2 mm cutting edge
Ciseaux
These stainless steel scissors have been designed to maximise visibility under the microscope by eliminating unnecessary bulk in the blades.
These Vannas spring scissors have one of the smallest blades ever produced.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité