Vannas spring scissors, round handled
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
15400-12 15401-12
FSCI15400-12EA 295 EUR InStock
FSCI15400-12 FSCI15401-12
Vannas spring scissors, round handled
Ciseaux
These stainless steel scissors have round handles that allow easy fingertip adjustments.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité