L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom, PP
Fournisseur: VWR Collection
525-1300EA 125 EUR InStock
525-1300 525-1597 525-1598
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom, PP
Tubes Tubes à centrifuger
Conical bottom centrifuge tubes are made from high grade, gamma resistant polypropylene.
  • Easy to read engraved graduations
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to −196 °C
  • Leakproof and latex-free
  • 3 year shelf life
  • Manufactured in a Class 100 000 cleanroom environment
The tubes feature a flat seal cap made from polyethylene. Sterilised by gamma irradiation to SAL 10⁻⁶ (ISO 11137).
Certifications: Meets the requirements of BSE/TSE. Certified DNase-/RNase-free and non pyrogenic.
Attention: Height of 250 ml tubes has been changed from November 6th 20More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité