Couvercles de bol autoclavables, DuPont™ Tyvek®
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BWLT2A20 BWLT2A24 BWLT2A26 BWLT2A30 BWLT2A34 BWLT2A36 BWLT2A38 BWLT2A42 BWLT2A46 BWLT2A48 BWLT2A54 BWLT2A56 BWLT2A60 BWLT2A64 BWLT2A72 BWLT2A90 BWLT2A120 BWLT2A144 BWLT2A52 BWLT2A32 BWLT2A36-2PLY8
129-2880EA 4410 EUR InStock
129-2880 129-2881 129-2882 129-2883 129-2885 129-2886 129-2887 129-2888 129-2889 129-2890 129-2892 129-2893 129-2894 129-2895 129-2896 129-2897 129-2878 129-2879 129-2891 129-2884 129-3989
Couvercles de bol autoclavables, DuPont™ Tyvek®
Housses
Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation des équipements pour la stérilisation. Laisser en place pendant l'installation du bol à bouchon pour éviter toute contamination microbienne et particulaire, et aussi pendant les autres activités de mise en place de la ligne de remplissage.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Emballage individuel dans des sacs en polyéthylène
  • Simplifie la conformité de l'emballage aux procédures opératoires normalisées
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable de 121 à 125 °C
  • Élastique pour s'adapter à une gamme de diamètres
  • Tyvek® 1422A résistant à la déchirure et à la perforation, hydrophobe et non pelucheux
Les housses pour bol à bouchon sont pratiques et permettent de gagner du temps en enveloppant le bol à bouchon avant la stérilisation à la vapeur. Ces housses permettent une pénétration immédiate de la vapeur et fonctionnent mieux avec les autoclaves modernes à vide pulsé pour un séchage suffisant.
Après la stérilisation, et après avoir retiré le sac extérieur en Tyvek®, laissez la housse en place pendant l'installation pour éviter toute contamination microbienne et particulaire. À retirer une fois que toutes les autres activités de mise en place de la ligne de remplissage sont terminées. En restant en place sur le bol pendant la mise en place, leur utilisation minimise les risques de contamination microbienne ou particulaire.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité