QuickSeal Foil PCR Adhesive PCR Foil Seals
Fournisseur: IST Scientific
QuickSeal Foil PCR™
ISTSIST-127-080LSEA 122 EUR InStock
ISTSIST-127-080LS ISTSIST-127-080TS
QuickSeal Foil PCR Adhesive PCR Foil Seals
Scellés Microplaque Sceaux
Pierceable, peelable barrier foil for PCR and sample storage.
  • Seal integrity range: −80 to +120 °C
  • Available sterile or non sterile
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité