BOLA Bobines PTFE
Fournisseur: Bohlender
S2010-41 S2010-42 S2010-50 S2010-60 S2010-64 S2010-65 S2012-10 S2012-26 S2012-30 S2012-32 S2012-40
BOHLS2010-41EA 202 EUR InStock
BOHLS2010-41 BOHLS2010-42 BOHLS2010-50 BOHLS2010-60 BOHLS2010-64 BOHLS2010-65 BOHLS2012-10 BOHLS2012-26 BOHLS2012-30 BOHLS2012-32 BOHLS2012-40
BOLA Bobines PTFE
Tuyaux Transfer Tubing
Translucide à laiteux
  • Stabilité chimique presque universelle
  • Libre de substances extrahibles
  • Sans risque physiologique
  • Surface antiadhésive
  • Bonne lubricité et très bonnes propriétés diélectriques
  • Index d'oxygène au-dessus de 95
  • Résistant à la lumière et aux conditions atmosphériques
Parfait pour des liquides et gaz agressifs et purs. Peut être stérilisé en ETO et en autoclave.
Certifications: Non inflammable d'après UL94V0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité