BOLA Bobines FEP
Fournisseur: Bohlender
S2020-24 S2020-28 S2020-36 S2020-48 S2020-56 S2020-60 S2022-04 S2022-07 S2022-08 S2022-12 S2022-20
BOHLS2020-24EA 202 EUR InStock
BOHLS2020-24 BOHLS2020-28 BOHLS2020-36 BOHLS2020-48 BOHLS2020-56 BOHLS2020-60 BOHLS2022-04 BOHLS2022-07 BOHLS2022-08 BOHLS2022-12 BOHLS2022-20
BOLA Bobines FEP
Tuyaux Transfer Tubing
Conduits non poreux, transparents et étanche au gaz.
  • Stabilité chimique presque universelle
  • Libre de substances extrahibles
  • Sans risque physiologique
  • Surface antiadhésive
  • Bonne lubricité et très bonnes propriétés diélectriques
  • Index d'oxygène au-dessus de 95
  • Résistant à la lumière et aux conditions atmosphériques
Parfait pour des liquides et gaz agressifs et purs. Stérilisable en autoclave
Certifications: Non inflammable d'après UL94V0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité