Bobines antistatiques antidéflagrants, PTFE EX, BOLA
Fournisseur: Bohlender
S2040-32 S2040-40 S2040-50 S2040-60 S2040-64
BOHLS2040-32EA 67.5 EUR InStock
BOHLS2040-32 BOHLS2040-40 BOHLS2040-50 BOHLS2040-60 BOHLS2040-64
Bobines antistatiques antidéflagrants, PTFE EX, BOLA
Tuyaux Transfer Tubing
Très bonne conductibilité grâce à un "Antistatic Compound“ en PTFE pure et poussière de charbon fin et de haute pureté (moins que 2,5%).
  • Très bonne résistance chimique grâce à particules de PTFE
  • Résistance de moins de 1000 kOhm d'après EN 12115
  • Idéal pour des substances photosensibles
Pour applications antistatiques nécessitant une protection contre les explosions, notamment pour le transport de solvants ou alcools
Couleur: noir
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité