Raccords filetés rigides, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H903-18 H903-14 H903-25
BOHLH903-18EA 196 EUR InStock
BOHLH903-18 BOHLH903-14 BOHLH903-25
Raccords filetés rigides, BOLA
Raccords et connecteurs
Grâce au design spécial, les deux moitiés peuvent être tournées individuellement et les pièces raccordées peuvent être arrangées. Cette construction offre une très grande stabilité. Une lèvre de joint au tuyau avec un joint en FKM permet une très bonne étanchéité du filetage.
  • Système d'assemblage avec filetages femelles GL en PPS bleu
  • Tuyau interne en PTFE
  • Résistance chimique universelle
  • Le produit n'entre en contact qu'avec le PTFE
Pour raccorder deux filetages GL de même taille.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité