CrossLab Bottle Head Assemblies for HPLC
Fournisseur: Agilent
01018-60025 3150-0944 G1361-23204 G1361-23205 G2258-23201
HEWL01018-60025EA 137 EUR InStock
HEWL01018-60025 HEWL3150-0944 HEWLG1361-23204 HEWLG1361-23205 HEWLG2258-23201
CrossLab Bottle Head Assemblies for HPLC
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
All the parts required to connect solvent bottles to your HPLC instrument.
  • Instrument specific ready-to-use bottle head assemblies available
  • Special ultraclean tubing for MS applications available
Agilent bottle head assemblies contain all the parts that are required to connect solvent bottles to your HPLC instrument. Each assembly contains a solvent inlet filter, tubing, a bottle cap, and fittings.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité