Emballages autoclavables Tyvek® 1422A
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
T2ASHEET06 T2ASHEET10 T2ASHEET14 T2ASHEET0303 T2ASHEET0404 T2ASHEET0606 T2ASHEET0612 T2ASHEET075075 T2ASHEET0808 T2ASHEET0909 T2ASHEET0911 T2ASHEET1212 T2ASHEET1515 T2ASHEET1818 T2ASHEET2020 T2ASHEET2424 T2ASHEET3030 T2ASHEET3636 T2ASHEET4040 T2ASHEET4080 T2ASHEET5454 T2ASHEET60140 T2ASHEET6060 T2ASHEET7272 T2ASHEET8494
129-3042EA 3220 EUR InStock
129-3042 129-3049 129-3051 129-3039 129-3041 129-3043 129-3044 129-3045 129-3046 129-3047 129-3048 129-3050 129-3052 129-3053 129-3055 129-3056 129-2981 129-2984 129-2985 129-2986 129-2990 129-2991 129-2992 129-2993 129-2994
Emballages autoclavables Tyvek® 1422A
Lingettes de stérilisation
Améliorez la la barrière microbienne et la propreté de vos emballages de stérilisation.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Autoclavable entre 121 et 125 °C
  • Tyvek® 1422A résistant à la déchirure et à la perforation, hydrophobe et non pelucheux
Les emballages drapables en Tyvek® 1422A constituent une amélioration par rapport aux matériaux d'emballage à base de cellulose ou de SMS pour la stérilisation à la vapeur. Ils éliminent les pertes de temps et les dépenses liées à la découpe de grandes feuilles carrées de film de stérilisation aux dimensions souhaitées. Les emballages de forme ronde sont un moyen idéal de couvrir des ouvertures rondes. Les feuilles rondes et rectangulaires/carrées parfaitement coupées sont livrées dans des sacs en polyéthylène étiquetés et scellés pour garantir la propreté. Il suffit de les fixer en place avec des élastiques autoclavables.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.
Attention: Note: Les dimensions: l×L.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité