Safety Waste Cap "LISA", V3.0
Fournisseur: S.C.A.T.
350045 350050 350051 350053 350055 350060 350063 350065 350070 350083 350090 350095 450045 450060 350100 450100 350120 450120 450055 350122 450050 450070 450090 450121 450122
SCTV350045EA 169 EUR InStock
SCTV350045 SCTV350050 SCTV350051 SCTV350053 SCTV350055 SCTV350060 SCTV350063 SCTV350065 SCTV350070 SCTV350083 SCTV350090 SCTV350095 SCTV450045 SCTV450060 SCTV350100 SCTV450100 SCTV350120 SCTV450120 SCTV450055 SCTV350122 SCTV450050 SCTV450070 SCTV450090 SCTV450121 SCTV450122
Safety Waste Cap "LISA", V3.0
Capuchons Bouchons de sécurité
Le Safety Waste Caps LISA V3.0, système d'ancrage innovant de haute qualité, est la dernière génération d'un système modulaire moderne et universellement extensible pour l'élimination en toute sécurité des déchets liquides HPLC / UHPLC. Le système d'élimination offre un grand nombre de filetages individuels, de connexions et d'options d'extension.
  • Bouchon d'obturation satellite - pour étendre et fixer divers composants comme un entonnoir
  • Connecteur de tube - pour connecter des tubes plus grands de 5 à 11,5 mm Ø int.
  • Satellite en PTFE - pour une résistance chimique optimale
  • Bouchon à vis pivotant sur 360° - pour un changement facile du récipient sans torsion du tube
  • Raccords - avec une conception améliorée pour faciliter la connexion des capillaires de 1,6, 2,3 ou 3,2 mm Ø ext.
  • Raccordement du filtre d'évacuation - les filtres d'évacuation SCAT bloquent les vapeurs nocives à l'aide d'un charbon actif optimisé, ce qui garantit une égalisation sûre de la pression dans les collecteurs de déchets.
La livraison des raccords et des obturateurs ainsi que des accessoires tels que les filtres d'évacuation et les entonnoirs garantit que le système d'amarrage est prêt à être utilisé immédiatement.
Le module de base comprend un bouchon de sécurité LISA V3.0 avec le filetage de votre choix. Vingt-trois autres accessoires sont inclus dans la livraison. De plus, divers autres accessoires SCAT, tels qu'un entonnoir ou un filtre d'évacuation d'air, peuvent être fixés au bouchon de sécurité LISA V3.0. Vous pouvez en trouver une sélection dans le tableau de commande.
Informations sur les accessoires: 4× raccords 1,6 / 2,3 / 3,2 mm Ø ext., 4× bouchons d'obturation en PFA, 3× raccords 5,0 à 11,5 mm Ø int., 3× bouchons d'obturation en PTFE + bouchon d'obturation pour filtre d'échappement.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité