L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Large laboratory glasswashers, PLW 8615
Fournisseur: MIELE
11174680 11174630 11174650 11174700 11179000 11179010 11179020 11179030
MIEL11174680EA 49655 EUR InStock
MIEL11174680 MIEL11174630 MIEL11174650 MIEL11174700 MIEL11179000 MIEL11179010 MIEL11179020 MIEL11179030
Large laboratory glasswashers, PLW 8615
Lave-verres
The PLW 8615 large laboratory glasswasher can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glasswasher is flexible and simple to use, it has modular load carriers and EasyLoad system. This efficient unit has a single door, 900 mm wide, a usable capacity of 351 litres. PLW 8615 provides reliable results, high pump performance with a variable-speed pump and features spray arm monitoring and a conductivity meter.
  • Innovative 2-pump system for maximum performance
  • Flexible and modular (EasyLoad) racking system
  • Excellent drying results
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité