Les sacs Tyvek® 1073B sont idéaux pour la stérilisation à la vapeur de composants pharmaceutiques tels que les bouchons et les capuchons de flacons et de seringues, ainsi que les pièces d'équipement lourdes aux bords tranchants.
- Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
- Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable de 121 à 125 °C
- Résistant à la déchirure et à la perforation, hydrophobe et non pelucheux
- Le Tyvek® 1073B 100% de qualité médicale permet une pénétration rapide de la vapeur
- Excellente résistance aux chocs avec une barrière microbienne exceptionnelle
- Joints d'usine constamment solides
Les sacs pour autoclave en Tyvek® 1073B, de qualité 100% médicale et pharmaceutique, sont idéaux pour la stérilisation à la vapeur de composants pharmaceutiques tels que les flacons, les capuchons de seringues et les bouchons.
Grâce à de solides soudures d'usine, ils constituent un bon choix pour les pièces de rechange lourdes ou pharmaceutiques présentant des angles tranchants.
Les sacs pour autoclave en Tyvek® 1073B, de qualité 100% médicale et pharmaceutique, sont idéaux pour la stérilisation à la vapeur de composants pharmaceutiques tels que les bouchons et les capuchons de flacons et de seringues.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.