Disk filters, Whatman™ VACU-GUARD
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
6722-5000 6722-5001
189-0303EA 289 EUR InStock
189-0303 189-0304
Disk filters, Whatman™ VACU-GUARD
Filtres Systèmes de filtres en ligne
Whatman VACU-GUARD disk filters are ideal for protecting vacuum pump systems from aqueous aerosols and water intrusion.
  • Designed for in-line use with stepped barb connections
  • Membrane retains 99,99% of airbone particles greater than 0,1 µm
  • Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane
Available in 50 and 60 mm formats.
Informations de commande: All materials pass USP Class VI test for plastics.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité