L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® PCR Plates, 96-Well
Fournisseur: VWR Collection
211-0262EA 333 EUR InStock
211-0262 211-0263 211-0264 211-0265 211-0266 211-0267 211-0268 211-0269 211-0298 211-0313 211-0283 732-3487 732-3488 732-3494
VWR® PCR Plates, 96-Well
Microplaques Plaques PCR
VWR® 96-Well PCR Plates are compatible with most leading PCR and real-time PCR instruments.
  • Ultra-thin walls to optimize thermal transfer resulting in increased reaction efficiencies
  • Ultra-clear wells for easy visualization of small sample volumes
  • Made of virgin polypropylene which is naturally low-binding without the need to incorporate additives
  • Black alphanumerics are easy-to-read and simplifies sample identification.
  • All plates are certified free of RNAse, DNAse, and human DNA
Compatible with VWR® 8-strip flat caps (211-0350) and bubble caps (732-0More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Nb de puits Profil Jupe Volume puits Couleur des puits Code-barres Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Universal fit 96 Standard Non-skirted 0,20 ml incolore Non 100 211-0262
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
Universal fit 96 Standard Non-skirted 0,20 ml bleu Non 100 211-0264
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
Universal fit 96 Standard Non-skirted 0,20 ml vert Non 100 211-0265
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
Universal fit 96 Standard Non-skirted 0,20 ml violet Non 100 211-0266
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
Universal fit 96 Standard Non-skirted 0,20 ml rouge Non 100 211-0267
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
Universal fit 96 Standard Non-skirted 0,20 ml jaune Non 100 211-0268
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
Universal fit 96 Standard Non-skirted 0,20 ml assortiment Non 100 211-0298
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
Universal fit 96 Standard Non-skirted 0,20 ml blanc Non 100 211-0313
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
Universal fit 96 Standard Non-skirted 0,20 ml assortiment Non 100 211-0263
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
Straight side 96 Standard Semi-skirted 0,20 ml incolore Oui 10 732-3494
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
ABI style 96 Standard Semi-skirted 0,20 ml incolore Non 10 732-3487
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
ABI style 96 Standard Semi-skirted 0,20 ml assortiment Non 10 732-3488
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
ABI style 96 Standard Semi-skirted 0,20 ml incolore Oui 100 211-0283
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
Standard, chimney top 96 Standard Non-skirted 0,20 ml incolore Non 100 211-0269
Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité