Kanamycine sulfate 5000 µg/ml
Fournisseur: Corning
MDTC30-006-CFEA 162.49 EUR InStock
MDTC30-006-CF
Kanamycine sulfate 5000 µg/ml
Kanamycine sulfate
Conditionnement: Shipped frozen.
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité