Sodium chlorure solution 5M Sans DNAse, RNAse, et protéase, Corning®
Fournisseur: Corning
Synonyms: Chlorure de sodium
MDTC46-032-CVEA 293.19 EUR InStock
MDTC46-032-CV
Sodium chlorure solution 5M Sans DNAse, RNAse, et protéase, Corning®
Sodium chlorure
The 5 M NaCl is a common molecular biology reagent.
All production lots are tested to ensure that they are free of RNAse. This product is used to control osmolarity and conductivity, among other factors.
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité