L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tryptic soy broth, animal-free, Corning®
Fournisseur: Corning
61-411-RO 46-060-LB 46-060-CM 46-060-CI
MDTC61-411-ROEA 194.99 EUR InStock
MDTC61-411-RO MDTC46-060-LB MDTC46-060-CM MDTC46-060-CI
Tryptic soy broth, animal-free, Corning®
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
This Tryptic Soy Broth (TSB) product is offered for use in sterility testing and validation in the manufacture of a liquid product.
Sterile, ready-to-use solution for the imulaiton of aseptic filling of liquids and sterility testing. Due to the rich nutrient base, TSB may be used in the cultivation of fastidious microorganisms. This growth medium is free of animal-sourced components, making it ideal for testing the sterility of animal-free biopharmaceutical processes.
The use of this medium in place of the product intended for production allows an accurate assessment of sterility throughout the manufacture process.
Certifications: Complies with current USP requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité