L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Built-in signalbox and switch amplifiers, SymLine®
Fournisseur: S.C.A.T.
108219 106590 106658 106678
SCTV108219EA 82.9 EUR InStock
SCTV108219 SCTV106590 SCTV106658 SCTV106678
Built-in signalbox and switch amplifiers, SymLine®
Capteurs de niveau
Monitor two filling levels at once. Perfect integration into lab furniture with the Built-In signalbox and switch amplifier.
  • Monitor two filling levels at once
  • Touchpad control
  • Level control through status LEDs
  • Optical and acoustic alarm signals
  • Compatible with switch amplifier
LEDs and acoustic buzzer provide warning in due time before the filling level of collection containers reaches a critical height. When the container is changed, the alert can be muted via the new touchpad. Pumps and other external devices can be conveniently triggered via theMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité