Acide lactique 88%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: DL-Acide lactique
3130-46EA 405.96 EUR InStock
3130-46
Acide lactique 88%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Acide lactique
Formule: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to light yellow, syrupy liquid Passes test
Assay 88 - 92 %
Reducing sugars passes test passes test Passes test
Residue after Ignition (as SO4) ≤ 0,04 %
Readily Carbonizable Substances Passes test
Chloride (Cl) ≤ 0,002 %
Sulfate (SO4) ≤ 0,005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0,0006 %
Arsenic (As) ≤ 0,0001 %
Iron (Fe) ≤ 0,0005 %
Stereochemical purity (L isomer assay) ≥95%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité