Fournitures utiles pour l'utilisation en toute sécurité des bouchons de sécurité et des bouchons à déchets des produits SCAT et SymLine.
- Les connecteurs SCAT sont disponibles dans les versions suivantes :
- Connecteurs coniques
- Connecteurs en Y
- Connecteurs de tubes
- Bouchons d'obturation
- Connecteur capillaire
Les adaptateurs filetés SCAT sont idéaux pour raccorder les bouchons de sécurité, les bouchons à déchets de sécurité, les entonnoirs, les bidons ou d'autres unités d'élimination et d'approvisionnement.