Magnesia, tiges , Ø×H 2×140 mm, pour les perles de sel de phosphore
Fournisseur: VWR Chemicals
84109.0100EA 163 EUR InStock
84109.0100
Magnesia, tiges , Ø×H 2×140 mm, pour les perles de sel de phosphore
Magnesia
Magnesia rods are used for the detection of elements through characteristic flame colour and for reactions with borax and phosphoric salt pearls.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Length about 14 cm
Diameter about 2 mm
Flame test Passes test
Pearl test Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité