Bottles, wide neck, amber glass, with ground-in glass stopper, Assistent®
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41313012 41313030 41313018 41313024
HECH41313012EA 9.4 EUR InStock
HECH41313012 HECH41313030 HECH41313018 HECH41313024
Bottles, wide neck, amber glass, with ground-in glass stopper, Assistent®
Flacons Flacons en verre
Amber coloured wide neck bottles are perfect for the storage and transport of photosensitive substances.
  • Made of soda-lime glass
  • Wide neck suitable for handling powders and viscous liquids
  • Solid glass stoppers
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité