L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Grade 114 qualitative filter papers, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
1114-090 1114-125 1114-150 1114-185 1114-240 1114-400 1114-930
512-0620EA 15.1 EUR InStock
512-0620 512-0621 512-0392 512-0622 512-0623 512-0624 WHAT1114-930
Grade 114 qualitative filter papers, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
These extremely strong filter papers have a high wet strength due to the addition of a small quantity of chemically stable resin.
  • Only half the thickness of Grade 113 and suitable for coarse or gelatinous precipitates
  • Smooth surface for easy recovery of precipitates
Normal qualitative applications will not introduce any significant impurities into the filtrate. The resins do, however, contain nitrogen so these grades should not be used in Kjeldahl estimations, etc. Some wet strengthened grades are available in folded (prepleated) forms.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité