L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Spectrophotometer cuvettes, NanoCuvette™ S
Fournisseur: cphnano
601 602
634-1191EA 0 EUR InStock
634-1191 634-1192
Spectrophotometer cuvettes, NanoCuvette™ S
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Achieve fast, easy, and reliable particle size analysis by upgrading an existing spectrophotometer with NanoCuvette ™ S and SpectroWorks™ software for affordable particle and cell size analysis.
  • All major UV/Visible spectrophotometer brands supported seamlessly out of the box
  • Excellent for biological cell concentrations, particle sizes, turbidity, and impurity quality control of a wide range of samples
  • Combined surface refractive index range 1,0 to 1,6 nD and absorbance at 230 to 1100 nm
  • Less sample needed for analysis (50 / 200 µl sample volume)
  • Easy and
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité