Nitrogen generator, Precision Nitrogen Headspace 250
Fournisseur: Peak Scientific
564-0298EA 5990 EUR InStock
564-0298
Nitrogen generator, Precision Nitrogen Headspace 250
Générateurs de gaz Générateurs d'azote
The Precision Nitrogen Headspace 250 has been conceived and custom-engineered to meet the gas requirements for headspace sampler instruments requiring higher gas pressure.
  • Ultra High Purity nitrogen for headspace sampler instruments
  • Can supply make-up gas
  • Single unit can stack with the Precision Hydrogen, Nitrogen and Zero Air generators
  • Service and repair status indicators
  • 1 year comprehensive on-site warranty
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité