ESD safety shoes, lace-up, low, HANNAH XXTL
Fournisseur: ELTEN
742531/35 742531/36 742531/37 742531/38 742531/39 742531/40 742531/41 742531/42
ELTN742531/35EA 91.9 EUR InStock
ELTN742531/35 ELTN742531/36 ELTN742531/37 ELTN742531/38 ELTN742531/39 ELTN742531/40 ELTN742531/41 ELTN742531/42
ESD safety shoes, lace-up, low, HANNAH XXTL
Chaussures et bottes
The shoe is ideally tailored to the ergonomics of female feet.
  • Padded tongue
  • PU toe protection
  • Aluminium toe cap
  • BOA® Fit System closure
Microfibre/textile material with fabric lining for natural ventilation. Semi-orthopaedic inlay ESD sole in grey. Extra-wide version.
Certifications: EN ISO 20345 S3 SRC, form A.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité