ESD safety ankle boots, lace-up, Henny XXTL Mid
Fournisseur: ELTEN GMBH
746581/35 746581/36 746581/37 746581/38 746581/39 746581/40 746581/41 746581/42
ELTN746581/35EA 98.9 EUR InStock
ELTN746581/35 ELTN746581/36 ELTN746581/37 ELTN746581/38 ELTN746581/39 ELTN746581/40 ELTN746581/41 ELTN746581/42
ESD safety ankle boots, lace-up, Henny XXTL Mid
Chaussures et bottes
Ladies' safety boot is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA).
  • Full, padded bellows tongue
  • PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY
  • Steel toe cap
Nubuck leather/hydrophobised CORDURA® textile material construction with fabric lining for natural ventilation. Full-length inlay ESD sole, PRO Lady Y. Non-metallic, penetration-resistant midsole. Sole core made of Infinergy® by BASF.
Certifications: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité