ESD Safety Sandals, Velcro®, Hannah XXTL Low
Fournisseur: ELTEN GMBH
741531/35 741531/36 741531/37 741531/38 741531/39 741531/40 741531/41 741531/42
ELTN741531/35EA 90.9 EUR InStock
ELTN741531/35 ELTN741531/36 ELTN741531/37 ELTN741531/38 ELTN741531/39 ELTN741531/40 ELTN741531/41 ELTN741531/42
ESD Safety Sandals, Velcro®, Hannah XXTL Low
Chaussures et bottes
This leather-free ladies' safety sandal is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA). It features a padded tongle, fabric lining and a PU/PU sole, Wellmax Trainers Lady.
  • Microfibre/textile material construction with fabric lining for natural ventilation
  • Full-length inlay sole, ESD PRO Lady Y
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole
  • Steel toe cap
  • Sole core made of Infinergy® by BASF
Colour: Black/red
Certifications: EN ISO 20345 S1P SRC, form A
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité