ESD safety boots, lace-up, Lotte GTX Mid
Fournisseur: ELTEN GMBH
746111/34 746111/35 746111/36 746111/37 746111/38 746111/39 746111/40 746111/41 746111/42
ELTN746111/34EA 107.9 EUR InStock
ELTN746111/34 ELTN746111/35 ELTN746111/36 ELTN746111/37 ELTN746111/38 ELTN746111/39 ELTN746111/40 ELTN746111/41 ELTN746111/42
ESD safety boots, lace-up, Lotte GTX Mid
Chaussures et bottes
Ladies' safety boot is suitable for work in ESD sensitive or electrostatically protected areas (EPA).
  • GORE-TEX Performance Comfort footwear
  • Full, padded bellows tongue
  • PU/PU sole, TREKKING LADY
  • Steel toe cap
Hydrophobised nubuck leather/hydrophobised CORDURA® textile material construction. Full-length inlay sole, LADIES ESD. Non-metallic, penetration-resistant midsole.
Certifications: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form B.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité