Cryogenic warning labels
Fournisseur: GA INTERNATIONAL INC.
WL-001-0.25P WL-002-0.25P WL-004-1P WL-008-1R WL-009-1R WL-010-1R WL-011-1P WL-012-1P WL-013-1P WL-015-0.5P WL-016-0.5P WLA-006-0.1P WLA-007-1P
GAINWL-001-0.25PEA 33.5 EUR InStock
GAINWL-001-0.25P GAINWL-002-0.25P GAINWL-004-1P GAINWL-008-1R GAINWL-009-1R GAINWL-010-1R GAINWL-011-1P GAINWL-012-1P GAINWL-013-1P GAINWL-015-0.5P GAINWL-016-0.5P GAINWLA-006-0.1P GAINWLA-007-1P
Cryogenic warning labels
Étiquettes
Cryogenic warning labels for storage in liquid nitrogen, freezers, dry ice and other harsh environments. It is resistant to multiple freeze-thaw cycles, boiling water, UV rays, sterilization by gamma irradiation, deep-freeze and harsh lab environments.
  • Water resistant
  • Wear and tear-proof
  • Laminated
  • No perforation
The pictograms in laminated labels are protected against water, alcohol, chemicals and solvents. Temperature range from −196 to +100 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité