L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tamper-evident and destructible cryogenic labels
Fournisseur: GA
TELA-2C1-1WH TELA-2C3-1WH TELA-3NPC1-1WH TELA-3NPC3-1WH TELA-5C1-1WH TELA-5C3-1WH
GAINTELA-2C1-1WHEA 133 EUR InStock
GAINTELA-2C1-1WH GAINTELA-2C3-1WH GAINTELA-3NPC1-1WH GAINTELA-3NPC3-1WH GAINTELA-5C1-1WH GAINTELA-5C3-1WH
Tamper-evident and destructible cryogenic labels
Étiquettes
Cryo C-KurTAG™ thermoplastic waterproof cryogenic labels will tear upon any attempt to remove them.
  • Strong permanent adhesive ensures labels will not wrinkle or peel
  • Tamper-evident seal ensures any attempt to open the container will be noticed
  • Resist extreme cryogenic temperatures (–196 °C/–321 °F, in liquid or vapor phase liquid nitrogen)
Ideal for cryogenic vials and containers that require evidence of tampering when stored in liquid nitrogen or transported on dry ice. They can be used with cryogenic tubes and vials up to 5 ml in volume, freezerMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité