Connecteur pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Fournisseur: Bohlender
b.safe
BOHLR1172-01EA 159 EUR InStock
BOHLR1172-01
Connecteur pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Raccords et connecteurs
Raccord droit en PE-EX dissipateur d'électricité statique.
Avec contre-écrous et bagues de serrage des deux côtés pour la fixation et le serrage des tuyaux d'évacuation b.safe avec Ø extérieur 32 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité