Raccord coudé pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Fournisseur: Bohlender
b.safe
BOHLR1180-01EA 162 EUR InStock
BOHLR1180-01 BOHLR1182-01
Raccord coudé pour tuyaux d'évacuation, b.safe
Raccords et connecteurs
Elbow tube approx. 90° made of static dissipative PE-EX.
Connection 1: Lock nut and clamp ring for inserting and clamping b.safe Waste Pipes with Ext.Ø 32 mm.
Connection 2: Either lock nut and clamp ring for clamping b.safe Waste Pipes or male thread GL 25 for transition to flexible b.safe Waste Tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité